Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32563-1G
APOSOR32563-1GEA 700 EUR InStock
APOSOR32563-1G
Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxyphenoxy)acetate
Formel: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11046458
CAS-Nummer: 70067-75-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge