2-Methyl-1-(4-methylbenzyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32643-1G
APOSOR32643-1GEA 427 EUR InStock
APOSOR32643-1G
2-Methyl-1-(4-methylbenzyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
2-Methyl-1-(4-methylbenzyl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₅H₁₆N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00975017
CAS-Nummer: 338415-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge