5-Acetyl-6-[2-(dimethylamino)vinyl]-2(1H)-pyridinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32645-1G
APOSOR32645-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR32645-1G
5-Acetyl-6-[2-(dimethylamino)vinyl]-2(1H)-pyridinone 95%
5-Acetyl-6-[2-(dimethylamino)vinyl]-2(1H)-pyridinone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01814813
CAS-Nummer: 88877-00-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge