1-(4-Chlorophenyl)pentane-1,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32652-1G
APOSOR32652-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32652-1G
1-(4-Chlorophenyl)pentane-1,4-dione, tech
1-(4-Chlorophenyl)pentane-1,4-dione
Formel: C₁₁H₁₁ClO₂
MDL Number: MFCD01316205
CAS-Nummer: 53842-12-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge