Ethyl (benzylcarbamoyl)formate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32664-1G
APOSOR32664-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32664-1G
Ethyl (benzylcarbamoyl)formate, tech
Ethyl (benzylcarbamoyl)formate
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207.226 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00196026
CAS-Nummer: 7142-72-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge