1-{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-2-(morpholin-4-yl)ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32670-1G
APOSOR32670-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32670-1G
1-{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-2-(morpholin-4-yl)ethan-1-one, tech
1-{2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-2-(morpholin-4-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₄H₁₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03012040
CAS-Nummer: 383148-01-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge