4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32676-1G
APOSOR32676-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR32676-1G
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425762
CAS-Nummer: 90514-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge