Methyl-2H-chromene-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32724-1G
APOSOR32724-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32724-1G
Methyl-2H-chromene-3-carboxylate 95%
Methyl-2H-chromene-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202022
CAS-Nummer: 36044-49-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge