(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32732-1G
APOSOR32732-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32732-1G
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₁H₁₂ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172143
CAS-Nummer: 876376-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge