Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32750-5G
APOSOR32750-5GEA 485 EUR InStock
APOSOR32750-5G
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Methyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664522
CAS-Nummer: 339276-34-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge