2,2-Dimethyl-5-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32812-1G
APOSOR32812-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32812-1G
2,2-Dimethyl-5-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
2,2-Dimethyl-5-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione
Formel: C₁₅H₁₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128548
CAS-Nummer: 548765-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge