2-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32825-1G
APOSOR32825-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32825-1G
2-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile, tech
2-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₅H₂₁N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202049
CAS-Nummer: 338754-02-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge