Ethyl 4-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32911-1G
APOSOR32911-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR32911-1G
Ethyl 4-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Ethyl 4-chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03012939
CAS-Nummer: 37801-57-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge