Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR32982-1G
APOSOR32982-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR32982-1G
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173405
CAS-Nummer: 26893-17-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge