2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33031-1G
APOSOR33031-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33031-1G
2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, tech
2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617679
CAS-Nummer: 955976-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge