5-(3-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33093-1G
APOSOR33093-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33093-1G
5-(3-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole 95%
5-(3-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793877
CAS-Nummer: 166196-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge