Dimethyl[(E)-2-(1-nitronaphthalen-2-yl)ethenyl]amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33102-1G
APOSOR33102-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33102-1G
Dimethyl[(E)-2-(1-nitronaphthalen-2-yl)ethenyl]amine, tech
Dimethyl[(E)-2-(1-nitronaphthalen-2-yl)ethenyl]amine
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664614
CAS-Nummer: 176853-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge