4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33139-1G OR33139-5G
APOSOR33139-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR33139-1G APOSOR33139-5G
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole 95%
4-Chloro-2-methyl-1H-1,3-benzodiazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02572038
CAS-Nummer: 5599-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge