Methyl 2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33142-1G
APOSOR33142-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33142-1G
Methyl 2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carboxylate, tech
Methyl 2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01312398
CAS-Nummer: 478077-85-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge