N-(2-Chloroethyl)-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33145-1G
APOSOR33145-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33145-1G
N-(2-Chloroethyl)-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carboxamide, tech
N-(2-Chloroethyl)-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carboxamide
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02570920
CAS-Nummer: 478078-36-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge