2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33155-1G
APOSOR33155-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33155-1G
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide, tech
2-Chloro-N-{1,4,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl}acetamide
Formel: C₁₁H₁₃ClN₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03305741
CAS-Nummer: 866131-79-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge