Methyl-4-[3-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33241-1G
APOSOR33241-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33241-1G
Methyl-4-[3-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl ether 95%
Methyl-4-[3-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl ether
Formel: C₁₅H₁₉N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665098
CAS-Nummer: 103660-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge