3-Chloro-6-(thiophen-2-yl)pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33268-1G
APOSOR33268-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR33268-1G
3-Chloro-6-(thiophen-2-yl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(thiophen-2-yl)pyridazine
Formel: C₈H₅ClN₂S
MW: 196.657 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114988
CAS-Nummer: 28657-41-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge