3-(3-Methylphenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33280-1G
APOSOR33280-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33280-1G
3-(3-Methylphenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid, tech
3-(3-Methylphenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₈H₁₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02571408
CAS-Nummer: 478260-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge