(1R)-2-(3-Bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33305-1G
APOSOR33305-1GEA 1410 EUR InStock
APOSOR33305-1G
(1R)-2-(3-Bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1R)-2-(3-Bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28805784
CAS-Nummer: 1314323-94-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge