N-tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33318-1G
APOSOR33318-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33318-1G
N-tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxamide, tech
N-tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxamide
Formel: C₁₄H₂₁ClN₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139041
CAS-Nummer: 339107-28-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge