4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33340-1G
APOSOR33340-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33340-1G
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formel: C₉H₅ClN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00140798
CAS-Nummer: 62603-54-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge