(E)-N,N-Dimethyl-N'-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanimidamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33342-1G
APOSOR33342-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR33342-1G
(E)-N,N-Dimethyl-N'-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanimidamide 95%
(E)-N,N-Dimethyl-N'-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanimidamide
Formel: C₇H₁₁N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00117221
CAS-Nummer: 134540-15-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge