(2Z)-2-[(1E)-{[(4-Chlorophenyl)methoxy]imino}methyl]-3-(pyridin-4-yl)prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33349-1G
APOSOR33349-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33349-1G
(2Z)-2-[(1E)-{[(4-Chlorophenyl)methoxy]imino}methyl]-3-(pyridin-4-yl)prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-2-[(1E)-{[(4-Chlorophenyl)methoxy]imino}methyl]-3-(pyridin-4-yl)prop-2-enenitrile
Formel: C₁₆H₁₂ClN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00663756
CAS-Nummer: 339106-61-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge