3,5-Dibromo-4,6-dimethylpyridin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33370-1G
APOSOR33370-1GEA 398 EUR InStock
APOSOR33370-1G
3,5-Dibromo-4,6-dimethylpyridin-2-amine, tech
3,5-Dibromo-4,6-dimethylpyridin-2-amine
Formel: C₇H₈Br₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00975063
CAS-Nummer: 5407-86-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge