2-[4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33426-1G
APOSOR33426-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33426-1G
2-[4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formel: C₁₀H₇BrN₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04126417
CAS-Nummer: 866149-43-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge