tert-Butyl-2-(2-chloroacetyl)-1,2-diazepane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33490-1G
APOSOR33490-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR33490-1G
tert-Butyl-2-(2-chloroacetyl)-1,2-diazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-(2-chloroacetyl)-1,2-diazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁ClN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11840976
CAS-Nummer: 1135283-02-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge