5-Chloro-6-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33494-1G
APOSOR33494-1GEA 894 EUR InStock
APOSOR33494-1G
5-Chloro-6-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine 95%
5-Chloro-6-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₁₀H₁₁ClN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025852
CAS-Nummer: 1135283-21-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge