tert-Butyl tetrahydro-1(2H)-pyridazinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33510-1G
APOSOR33510-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR33510-1G
tert-Butyl tetrahydro-1(2H)-pyridazinecarboxylate 95%
tert-Butyl tetrahydro-1(2H)-pyridazinecarboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09152721
CAS-Nummer: 154972-37-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge