N-(4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-yl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33557-1G
APOSOR33557-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR33557-1G
N-(4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-yl)acetamide 95%
N-(4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-yl)acetamide
Formel: C₇H₁₁N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909729
CAS-Nummer: 40639-97-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge