1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33596-1G
APOSOR33596-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33596-1G
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene 95%
1-[(2-Aminoethyl)sulphanyl]-4-bromobenzene
Formel: C₈H₁₀BrNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05262934
CAS-Nummer: 69326-62-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge