Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33601-1G
APOSOR33601-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR33601-1G
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09270117
CAS-Nummer: 2076-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge