4-Chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33610-1G
APOSOR33610-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33610-1G
4-Chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one 97%
4-Chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28016138
CAS-Nummer: 1597781-28-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge