6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33630-1G
APOSOR33630-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33630-1G
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₈H₈ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544339
CAS-Nummer: 70558-11-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge