Methyl 5-methoxy-3-methyl-1H-indole-2-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR33647-1G
APOSOR33647-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33647-1G
Methyl 5-methoxy-3-methyl-1H-indole-2-carboxylate, tech
Methyl 5-methoxy-3-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.237 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496116
CAS-Nummer: 480996-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge