2-(Piperazin-1-yl)-N-(pyridin-3-yl)acetamide trihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3376-1G
APOSOR3376-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR3376-1G
2-(Piperazin-1-yl)-N-(pyridin-3-yl)acetamide trihydrochloride
2-(Piperazin-1-yl)-N-(pyridin-3-yl)acetamide trihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆N₄O·3ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844727
CAS-Nummer: 808764-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge