1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3381-250MG
APOSOR3381-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3381-250MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine hydrochloride 98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₂ClNO₉
Melting Pt: >225 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075204
CAS-Nummer: 10034-20-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge