2-Chlor-3-cyanpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3400-5G
APOSOR3400-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3400-5G
2-Chlor-3-cyanpyrazin 98%
2-Chloro-3-cyanopyrazine
Formel: C₅H₂ClN₃
Melting Pt: 38…40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00219653
CAS-Nummer: 55557-52-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge