(S)-3,3'-Bis[3,5-dimethylphenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR340019-250MG
APOSOR340019-250MGEA 151 EUR InStock
APOSOR340019-250MG
(S)-3,3'-Bis[3,5-dimethylphenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
(S)-3,3'-Bis[3,5-dimethylphenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Formel: C₃₆H₂₉O₄P
MW: 556.587 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27952571
CAS-Nummer: 1170736-59-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge