4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3439-1G
APOSOR3439-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR3439-1G
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 95+%
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Melting Pt: 286…289 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082569
CAS-Nummer: 22106-33-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge