4-[(Benzylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3448-1G
APOSOR3448-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR3448-1G
4-[(Benzylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-[(Benzylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₂₀H₂₅BN₂O₃
MW: 352.235 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08689513
CAS-Nummer: 874290-98-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge