3-Brom-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR345023-5G
APOSOR345023-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR345023-5G
3-Brom-4-hydroxybenzoesäure
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
Melting Pt: 155…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017547
CAS-Nummer: 14348-41-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge