2-Amino-6-methylpyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345045-1G
APOSOR345045-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR345045-1G
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol 97%
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124.1400 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839245
CAS-Nummer: 20348-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge