4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345057-1G
APOSOR345057-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR345057-1G
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile 97%
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443699
CAS-Nummer: 244768-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge