5-(Aminomethyl)-2-brompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR345226-250MG
APOSOR345226-250MGEA 66.7 EUR InStock
APOSOR345226-250MG
5-(Aminomethyl)-2-brompyridin 98%
5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738744
CAS-Nummer: 120740-10-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge